Kluczowe dokumenty
GF96822142
Polyamide - Nylon 4, 6
(PA 4,6), sheet, thickness 10 mm, size 150 × 150 mm
Synonim(y):
AM343100
Wybierz wielkość
1 EA
1860,00 zł
1860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1860,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
1860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 968-221-42
rozmiar
150 × 150 mm
grubość
10 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)