Kluczowe dokumenty
GF96516434
Manganin® - resistance alloy
wire, Cu86%/Mn12%/Ni 2%, length 10 m, 0.18 mm diameter
Synonim(y):
CU065138
Wybierz wielkość
1 EA
978,00 zł
978,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
978,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
978,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 965-164-34
Długość
10 m
średnica
0.18 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)