Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4830,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4830,00 zł
assay
≥99.99%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 622-583-17
resistivity
20.65 μΩ-cm
diam. × thickness
4 mm × 0.05 mm
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
SMILES string
[Pb]
InChI
1S/Pb
InChI key
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form foil | form foil | form foil | form foil |
| assay ≥99.99% | assay 99.99% | assay ≥99.99% | assay 99.99% |
| manufacturer/tradename Goodfellow 622-583-17 | manufacturer/tradename Goodfellow 599-726-86 | manufacturer/tradename Goodfellow 985-339-74 | manufacturer/tradename Goodfellow 015-673-02 |
| resistivity 20.65 μΩ-cm | resistivity 20.65 μΩ-cm | resistivity 20.65 μΩ-cm | resistivity 20.65 μΩ-cm |
| mp 327.4 °C (lit.) | mp 327.4 °C (lit.) | mp 327.4 °C (lit.) | mp 327.4 °C (lit.) |
| bp 1740 °C (lit.) | bp 1740 °C (lit.) | bp 1740 °C (lit.) | bp 1740 °C (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
target_organs
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7439-92-1
7439-92-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?