GF95852942
Copper/silver
rod, 15 mm diameter, Cu70%/Ag30%, length 100 mm, temper as drawn
Synonim(y):
CU197920
About This Item
Kod UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 958-529-42
Długość
100 mm
średnica
15 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)