Merck
GF95517366
Magnesium
foil, thickness 0.015 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.9%
Synonim(y):
MG000180
Wybierz wielkość
1 EA
5810,00 zł
5810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
5810,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Mg
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
24.31
Beilstein:
4948473
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
5810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
1 mmHg ( 621 °C)
Próba
99.9%
Formularz
foil
temp. samozapłonu
950 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 955-173-66
rezystywność
4.46 μΩ-cm, 20°C
rozmiar
50 × 50 mm
grubość
0.015 mm
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
gęstość
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Mg]
InChI
1S/Mg
Klucz InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)