Kluczowe dokumenty
GF95035529
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 2m coil, .3mm coil width, 0.15mm thickness, half hard
Synonim(y):
CU070361
Wybierz wielkość
1 EA
1040,00 zł
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1040,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
temper (half hard)
Formularz
foil (coil)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 950-355-29
dł. × szer. × grubość
2 m × 0.3 mm × 0.15 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)