Merck
GF94811092
Stainless steel - AISI 316l
tube, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, length 200 mm, outside diameter 2.1 mm, wall thickness 0.25 mm
Synonim(y):
FF217300
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Postać
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 948-110-92
Długość
200 mm
śr. zewn.
2.1 mm
grubość ścianki
0.25 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com