Kluczowe dokumenty
GF94715736
Tantalum/Tungsten
foil, thickness 1.0 mm, Ta97.5%/W 2.5%, size 100 × 100 mm, temper as rolled
Synonim(y):
TA070500
Wybierz wielkość
1 EA
6240,00 zł
6240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
6240,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
6240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 947-157-36
rozmiar
100 × 100 mm
grubość
1.0 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)