Merck
GF92963313
Gadolinium
foil, thickness 0.1 mm, size 50 × 50 mm, purity 99%
Synonim(y):
GD000240
About This Item
Wzór liniowy:
Gd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141605
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 929-633-13
rezystywność
126 μΩ-cm, 20°C
rozmiar
50 × 50 mm
grubość
0.1 mm
bp
3273 °C (lit.)
mp
1313 °C (lit.)
gęstość
7.886 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Gd]
InChI
1S/Gd
Klucz InChI
UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Water-react 3
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)