GF92930014
Invar® - controlled expansion alloy
foil, thickness 0.008 mm, Fe64%/Ni36%, size 100 × 100 mm
Synonim(y):
FE020210
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 929-300-14
rozmiar
100 × 100 mm
grubość
0.008 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)