Kluczowe dokumenty
GF92891289
Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer
(FEP), film, thickness 0.1 mm, size 300 × 300 mm
Synonim(y):
FP341100
Wybierz wielkość
1 EA
817,00 zł
817,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
817,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
817,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 928-912-89
rozmiar
300 × 300 mm
grubość
0.1 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)