Merck
GF92752522
Cobalt
wire reel, 0.5m, diameter 0.125mm, hard, 99.99+%
Synonim(y):
CO005090
Wybierz wielkość
1 EA
2240,00 zł
2240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2240,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Co
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.93
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141710
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
2240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥99.99%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 927-525-22
rezystywność
6.24 μΩ-cm, 20°C
bp
2900 °C (lit.)
gęstość
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Co]
InChI
1S/Co
Klucz InChI
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kenneth M Unice et al.
Chemico-biological interactions, 216, 53-74 (2014-04-15)
An updated biokinetic model for human exposures to cobalt (Co) was developed based on a comprehensive set of human pharmacokinetics data collected from five male and five female volunteers who ingested ∼1 mg Co/day of a Co supplement for 3
K Praveena et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 14(6), 4371-4376 (2014-04-18)
The Cobalt ferrite (CoFe2O4) powders were synthesized by Co-precipitation method. The as prepared ferrite powders were incorporated into a polyaniline matrix at various volumetric ratios. The as prepared composites of ferrite and polyaniline powders were characterized using X-ray diffraction (XRD)
S Dianat et al.
Chemico-biological interactions, 215, 25-32 (2014-03-13)
The parent and nanosized starch, and lipid encapsulated K6[SiW11O39Co(H2O)]·nH2O (abbreviated as SEP, LEP and SiW11Co, respectively), as potent antitumor candidates, were synthesized and characterized by FT-IR spectroscopy, ICP, TG analysis, SEM and TEM images. The results show that the SiW11Co
Aya Watanabe et al.
Clinical science (London, England : 1979), 126(9), 671-678 (2013-11-22)
In the present study we sought to determine the effect of CoCl2, an inhibitor of PHD (prolyl hydroxylase domain protein), on the development of AAA (abdominal aortic aneurysm). AAA was induced in C57BL/6 mice by periaortic application of CaCl2 (AAA
Dennis J Paustenbach et al.
Critical reviews in toxicology, 43(4), 316-362 (2013-05-10)
Cobalt (Co) is an essential element with ubiquitous dietary exposure and possible incremental exposure due to dietary supplements, occupation and medical devices. Adverse health effects, such as cardiomyopathy and vision or hearing impairment, were reported at peak blood Co concentrations