Kluczowe dokumenty
GF92451517
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
rod, 500mm x 12.7mm diameter, annealed
Synonim(y):
NI027920
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 924-515-17
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)