Merck
GF92237407
Aluminum
foil, thickness 0.09 mm, length 1 m, purity 99.99%
Synonim(y):
AL000540
Wybierz wielkość
1 EA
6630,00 zł
6630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
6630,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Al
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
26.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141702
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
6630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.99%
Formularz
foil
temp. samozapłonu
1400 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 922-374-07
rezystywność
2.6548 μΩ-cm
Długość
1 m
grubość
0.09 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
gęstość
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Klucz InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)