Merck
GF91822653
Iron
rod, 50mm, diameter 40mm, as drawn, armcO« soft ingot 99.8%
Synonim(y):
FE007978
Wybierz wielkość
1 EA
1010,00 zł
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1010,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Fe
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
55.85
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141721
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥99.8%
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 918-226-53
rezystywność
9.71 μΩ-cm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
gęstość
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Klucz InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thomas A Russo et al.
Infection and immunity, 82(6), 2356-2367 (2014-03-26)
Hypervirulent (hypermucoviscous) Klebsiella pneumoniae (hvKP) strains are an emerging variant of "classical" K. pneumoniae (cKP) that cause organ and life-threatening infection in healthy individuals. An understanding of hvKP-specific virulence mechanisms that enabled evolution from cKP is limited. Observations by our
50 years ago in the Journal of Pediatrics: Iron metabolism in premature infants: II. Prevention of iron deficiency.
Pamela J Kling
The Journal of pediatrics, 164(4), 768-768 (2014-03-22)
Laura M van Staalduinen et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(14), 5171-5176 (2014-04-08)
The enzymes PhnY and PhnZ comprise an oxidative catabolic pathway that enables marine bacteria to use 2-aminoethylphosphonic acid as a source of inorganic phosphate. PhnZ is notable for catalyzing the oxidative cleavage of a carbon-phosphorus bond using Fe(II) and dioxygen
Eunna Choi et al.
Infection and immunity, 82(6), 2203-2210 (2014-03-20)
In order to survive inside macrophages, Salmonella produces a series of proteins encoded by genes within Salmonella pathogenicity island 2 (SPI-2). In the present study, we report that Fur, a central regulator of iron utilization, negatively controls the expression of
Chenyan Lv et al.
Biochemistry, 53(14), 2232-2241 (2014-04-01)
From an evolutionary point of view, plant and animal ferritins arose from a common ancestor, but plant ferritin exhibits different features as compared with the animal analogue. One major difference is that the 4-fold channels naturally occurring in plant ferritin