Kluczowe dokumenty
GF91107222
Polycarbonate
(PC), film, thickness 0.002 mm, size 150 × 150 mm
Synonim(y):
CT301020
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 911-072-22
rozmiar
150 × 150 mm
grubość
0.002 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)