Kluczowe dokumenty
GF89906743
Aluminum
wire reel, 30m, diameter 0.063mm, annealed, 99.99%
Synonim(y):
AL005138
About This Item
Próba
≥99.99%
Formularz
wire
temp. samozapłonu
1400 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 899-067-43
rezystywność
2.6548 μΩ-cm
dł. × śr.
30 m × 0.063 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
gęstość
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Klucz InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)