Kluczowe dokumenty
GF89756353
Boron nitride
rod, 12.7 mm diameter, length 50 mm, condition hot-pressed
Synonim(y):
B 607920
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 897-563-53
Długość
50 mm
średnica
12.7 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)