Kluczowe dokumenty
GF89402272
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 200 x 200mm, 0.1mm thickness, annealed
Synonim(y):
NI030260
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
foil (annealed)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 894-022-72
rozmiar × grubość
175 mm × 175 mm × 0.1 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)