Kluczowe dokumenty
GF88969224
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
foil, 8mm disks, 0.2mm thickness, annealed
Synonim(y):
NI020210
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formularz
annealed
foil (disks)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 889-692-24
rozmiar × grubość
8 mm × 0.2 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)