Merck
GF87805020
Chromium
foil, not light tested, 100x100mm, thickness 0.025mm, permanent polyester support, 99.99+%
Synonim(y):
CR000160
Wybierz wielkość
1 EA
12 020,00 zł
12 020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Request a Bulk Order
Powiadom mnie
Otrzymaj powiadomienie e-mail, gdy ten produkt będzie gotowy do wysyłki.
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
12 020,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
52.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141709
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
12 020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Request a Bulk Order
Powiadom mnie
Otrzymaj powiadomienie e-mail, gdy ten produkt będzie gotowy do wysyłki.
Próba
≥99.99%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 878-050-20
rezystywność
12.7 μΩ-cm, 20°C
bp
2672 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
gęstość
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cr]
InChI
1S/Cr
Klucz InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Satyendra Kumar Garg et al.
Reviews of environmental contamination and toxicology, 217, 75-140 (2012-02-22)
Bioremediation offers the possibility of using living organisms (bacteria, fungi, algae,or plants), but primarily microorganisms, to degrade or remove environmental contaminants, and transform them into nontoxic or less-toxic forms. The major advantages of bioremediation over conventional physicochemical and biological treatment
Yana Chervona et al.
Metallomics : integrated biometal science, 4(7), 619-627 (2012-04-05)
Carcinogenic metals, such as nickel, arsenic, and chromium, are widespread environmental and occupational pollutants. Chronic exposure to these metals has been connected with increased risks of numerous cancers and as well as non-carcinogenic health outcomes, including cardiovascular disease, neurologic deficits
Chad M Thompson et al.
Critical reviews in toxicology, 43(3), 244-274 (2013-03-01)
Abstract Chronic exposure to high concentrations of hexavalent chromium (Cr(VI)) in drinking water causes intestinal adenomas and carcinomas in mice, but not in rats. Cr(VI) causes damage to intestinal villi and crypt hyperplasia in mice after only one week of
Yinan Hua et al.
The Journal of nutritional biochemistry, 23(4), 313-319 (2012-03-20)
Type 2 diabetes is often associated with obesity, dyslipidemia and cardiovascular anomalies and is a major health problem approaching global epidemic proportions. Insulin resistance, a prediabetic condition, precedes the onset of frank type 2 diabetes and offers potential avenues for
A Peña-Fernández et al.
Environment international, 72, 176-185 (2014-05-06)
Rapid development, industrialisation, and urbanisation have resulted in serious contamination of soil by metals and metalloids from anthropogenic sources in many areas of the world, either directly or indirectly. Exponential urban and economic development has resulted in human populations settling