GF87748228
Alumina
rod, 15.0 mm diameter, length 100 mm
Synonim(y):
AL607982
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 877-482-28
Długość
100 mm
średnica
15.0 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)