Merck
GF25138537
Alumina
rod, 6.0 mm diameter, length 200 mm, purity 99%
Synonim(y):
AL607960
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 251-385-37
Długość
200 mm
średnica
6.0 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com