Merck
GF86783901
Stainless steel - AISI 316l
foil, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, thickness 0.25 mm, length 2 m, coil width 12 mm
Synonim(y):
FF210331
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 867-839-01
Długość
2 m
szerokość zwoju
12 mm
grubość
0.25 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3