GF86442183
Ruthenium
Ruthenium, rod, 12.7mm, diameter 12.7mm, 99.9%
Synonim(y):
Ruthenium, RU007910
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.9%
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 864-421-83
rezystywność
7.1 μΩ-cm, 0°C
tw
3900 °C (lit.)
mp
2310 °C (lit.)
gęstość
12.45 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Ru]
InChI
1S/Ru
Klucz InChI
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N