Key Documents
GF86118969
Aluminum
honeycomb, 300x300mm, thickness 5mm, cell size 19mm, cell wall 0.064mm, core density 0.029g/cm3, phenolic adhesive (resin), 99.5%
Synonim(y):
Aluminum, AL002960
About This Item
Materiały
hexagonal (prism)
opis
cell wall 0.064mm
Próba
≥99.5%
temp. samozapłonu
1400 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 861-189-69
rezystywność
2.6548 μΩ-cm
rozmiar komórki
19 mm
rozmiar × grubość
300 x 300 mm × 5 mm
tw
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
gęstość
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Klucz InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3