Merck
GF85596564
Tungsten
wire, 0.5 mm diameter, size 1000 mm, purity 99.9+%
Synonim(y):
W 005350, W
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
W
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.84
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141747
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
≥99.9%
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 855-965-64
rezystywność
4.9 μΩ-cm, 20°C
rozmiar
1000 mm
średnica
0.5 mm
tw
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
gęstość
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[W]
InChI
1S/W
Klucz InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com