Merck
GF82228989
Tantalum
rod, 100mm, diameter 1.0mm, 99.9%
Synonim(y):
TA007910
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ta
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141741
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Próba
99.9%
Formularz
rod
temp. samozapłonu
572 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 822-289-89
rezystywność
13.5 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
100 mm × 1.0 mm
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
gęstość
16.69 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Ta]
InChI
1S/Ta
Klucz InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiao-kang Tang et al.
Zhongguo gu shang = China journal of orthopaedics and traumatology, 26(7), 617-620 (2013-10-19)
Incorrect treatment for femur head necrosis can cause collapse of femoral head and tresult in severe harm for the patients (especially for the patient with middle-aged and young). The structure and mechanics characteristics of tantalum rod is similar to bone
Ulrich Dorn et al.
The Journal of arthroplasty, 29(4), 831-835 (2013-10-09)
This study compared the corrosion behavior of tantalum-coated cobalt-chromium modular necks with that of titanium alloy modular necks at their junction to titanium-alloy femoral stem. Tests were performed in a dry assembly and two wet assemblies, one contaminated with calf
[Tantalum dust as a contrast substance for laryngography and bronchography (a review of the literature)].
R M Rabinovich
Vestnik rentgenologii i radiologii, (1)(1), 77-79 (1981-01-01)
Clinical use of porous tantalum in complex primary total knee arthroplasty.
Neil P Sheth et al.
American journal of orthopedics (Belle Mead, N.J.), 38(10), 526-530 (2009-12-17)
Brett Levine et al.
The journal of knee surgery, 20(3), 185-194 (2007-08-02)
Porous tantalum represents an alternative metal for primary and revision total knee arthroplasty (TKA) with several unique properties. Tantalum is a transition metal, which in its bulk form has shown excellent biocompatibility and is safe to use in vivo as