Merck
GF84343596
Iron
foil, light tested, 50x50mm, thickness 0.025mm, as rolled, 99.99+%
Synonim(y):
FE000230
Wybierz wielkość
1 EA
3240,00 zł
3240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3240,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Fe
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
55.85
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141721
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
3240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.99%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 843-435-96
rezystywność
9.71 μΩ-cm
rozmiar × grubość
50 x 50 mm × 0.025 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
gęstość
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Klucz InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jun-Won Jang et al.
Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 59(12), 2503-2507 (2009-06-23)
Zero valent iron has been successfully used for the degradation of a wide range of contaminants. However, this reaction of using ZVI particle produces a large quantity of iron sludge. To solve the problem, we report the synthesis of self-organized
Qiu et al.
Physical review letters, 85(7), 1492-1495 (2000-09-06)
FeF (2) films are grown by the reaction of XeF (2) and SeF (6) with iron foil. The growth initially follows the Mott-Cabrera parabolic rate law, indicating that the process is diffusion limited. At a certain film thickness, however, the
Arnold L Demain et al.
Applied microbiology and biotechnology, 73(1), 55-59 (2006-04-20)
When tetanus toxin is made by fermentation with Clostridium tetani, the traditional source of iron is an insoluble preparation called reduced iron powder. This material removes oxygen from the system by forming FeO(2) (rust). When inoculated in a newly developed
Maria Wilhelm et al.
Clinical nephrology, 81(4), 251-258 (2014-03-25)
Hyperphosphatemia in advanced chronic kidney disease (CKD) necessitates the use of phosphate binders. This in vitro study assessed phosphate binding and Fe release properties of the novel iron-based phosphate binder PA21. Phosphate adsorption and Fe release were assessed under conditions
Antonino Missineo et al.
Infection and immunity, 82(6), 2448-2459 (2014-04-02)
Staphylococcus lugdunensis is a coagulase-negative staphylococcus that is a commensal of humans and an opportunistic pathogen. It can cause a spectrum of infections, including those that are associated with the ability to form biofilm, such as occurs with endocarditis or