Merck
GF83227686
Holmium
foil, thickness 0.25 mm, size 10 × 26 mm, purity 99%
Synonim(y):
HO000230
Wybierz wielkość
1 EA
3430,00 zł
3430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3430,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ho
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.93
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141606
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
3430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 832-276-86
rozmiar
10 × 26 mm
grubość
0.25 mm
gęstość
8.8 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ho]
InChI
1S/Ho
Klucz InChI
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)