Merck
GF82670643
Molybdenum
wire reel, 2000m, diameter 0.025mm, hard, 99.95%
Synonim(y):
MO005120
Wybierz wielkość
1 EA
8480,00 zł
8480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
8480,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Mo
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
95.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141727
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
8480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.95%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 826-706-43
rezystywność
5.0 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
2000 m × 0.025 mm
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
gęstość
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Mo]
InChI
1S/Mo
Klucz InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lidia Regoli et al.
The Science of the total environment, 435-436, 96-106 (2012-08-01)
In a regulatory context, bioaccumulation or bioconcentration factors are used for considering secondary poisoning potential and assessing risks to human health via the food chain. In this paper, literature data on the bioaccumulation of molybdenum in the aquatic organisms are
Guenter Schwarz et al.
Metal ions in life sciences, 13, 415-450 (2014-01-29)
Molybdenum is an essential trace element and crucial for the survival of animals. Four mammalian Mo-dependent enzymes are known, all of them harboring a pterin-based molybdenum cofactor (Moco) in their active site. In these enzymes, molybdenum catalyzes oxygen transfer reactions
Tingyu Shi et al.
Journal of cellular biochemistry, 112(10), 2721-2728 (2011-06-17)
When intracelluar pathogens enter the host macrophages where in addition to oxidative and antibiotic mechanisms of antimicrobial activity, nutrients are deprived. Human pathogen Mycobacterium tuberculosis is one of macrophage parasitisms, which can replicate and persist for decades in dormancy state
Ralf R Mendel et al.
Biochimica et biophysica acta, 1823(9), 1568-1579 (2012-03-01)
The transition element molybdenum (Mo) needs to be complexed by a special cofactor in order to gain catalytic activity. With the exception of bacterial Mo-nitrogenase, where Mo is a constituent of the FeMo-cofactor, Mo is bound to a pterin, thus
Bernd Masepohl et al.
Advances in experimental medicine and biology, 675, 49-70 (2010-06-10)
The vast majority of the purple nonsulfur photosynthetic bacteria are diazotrophs, but the details of the complex regulation of the nitrogen fixation process are well understood only for a few species. Here we review what is known of the well-studied