Merck
GF82587426
Tantalum
tube, 1000mm, outside diameter 2.0mm, inside diameter 1mm, wall thickness 0.5mm, as drawn, 99.9%
Synonim(y):
TA007100
Wybierz wielkość
1 EA
10 990,00 zł
10 990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
10 990,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ta
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141741
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
10 990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Próba
99.9%
Formularz
tubes
temp. samozapłonu
572 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 825-874-26
rezystywność
13.5 μΩ-cm, 20°C
dł. × grubość ścianki
1000 mm × 0.5 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
2.0 mm × 1.0 mm
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
gęstość
16.69 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Ta]
InChI
1S/Ta
Klucz InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nilesh Patil et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 89(1), 242-251 (2008-10-08)
Conventional porous-coated joint prostheses used in hip and knee reconstruction have demonstrated good clinical results, however, these implants possess some inherent shortcomings such as low volumetric porosity, suboptimal frictional characteristics, and higher modulus of elasticity relative to that of bone.
Brett Levine et al.
The journal of knee surgery, 20(3), 185-194 (2007-08-02)
Porous tantalum represents an alternative metal for primary and revision total knee arthroplasty (TKA) with several unique properties. Tantalum is a transition metal, which in its bulk form has shown excellent biocompatibility and is safe to use in vivo as
Robert Cohen
American journal of orthopedics (Belle Mead, N.J.), 31(4), 216-217 (2002-05-15)
Conventional materials used for orthopedic reconstruction implants limit the design of new and improved implants. Solid metal is rigid. Porous fixation surfaces have low volumetric porosity available for biologic ingrowth and low frictional characteristics for initial implant stability and have
J Black
Clinical materials, 16(3), 167-173 (1993-12-09)
A detailed literature search was carried out to define the current knowledge about the biological performance of tantalum. The pure metal appears, to a great degree, to be inert both in vivo and in vitro. Both the pure metal and
Paul S Issack
The Journal of bone and joint surgery. American volume, 95(21), 1981-1987 (2013-11-08)
➤ Over the past decade, porous tantalum has emerged as a powerful tool for reconstruction of the failed acetabular component.➤ The increased porosity, high coefficient of friction, and favorable elastic modulus of porous tantalum compared with traditional titanium mesh or