Kluczowe dokumenty
GF82135098
Tungsten-rhenium alloy, W75Re25
0.5m wire, 0.2mm diameter, annealed
Synonim(y):
W 015130
Wybierz wielkość
1 EA
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 821-350-98
dł. × śr.
0.5 m × 0.2 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)