Kluczowe dokumenty
GF81855142
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
insulated wire, 20m length, 0.025mm conductor diameter, 0.002mm insulation thickness, polyester insulation
Synonim(y):
NI095810
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
opis
polyester insulation
thermocouple wire
Formularz
wire (insulated)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 818-551-42
grubość izolacji
0.002 mm
przewód dł. × śr.
20 m × 0.025 mm , conductor diameter
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Zastosowanie
may be used as one component of a thermocouple
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)