Merck
GF81654655
Tungsten
insulated wire, 5m, conductor diameter 0.05mm, insulation thickness 0.008mm, polyimide insulation, 99.9%
Synonim(y):
W 005808
Wybierz wielkość
1 EA
1210,00 zł
1210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Request a Bulk Order
Powiadom mnie
Otrzymaj powiadomienie e-mail, gdy ten produkt będzie gotowy do wysyłki.
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1210,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
W
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.84
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141747
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Request a Bulk Order
Powiadom mnie
Otrzymaj powiadomienie e-mail, gdy ten produkt będzie gotowy do wysyłki.
Próba
99.9%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 816-546-55
rezystywność
4.9 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr. × grubość
5 m × 0.05 mm × 0.008 mm
bp
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
gęstość
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[W]
InChI
1S/W
Klucz InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gijsbert B van der Voet et al.
Military medicine, 172(9), 1002-1005 (2007-10-17)
Tungsten and tungsten compounds are considered toxicologically relatively safe. Concern regarding the potential health and environmental effects of depleted uranium and lead in military applications has lead many countries to explore the possibility of applying toxicologically safer metals. Heavy metal
Carlos D Brondino et al.
Current opinion in chemical biology, 10(2), 109-114 (2006-02-17)
Mononuclear molybdenum and tungsten are found in the active site of a diverse group of enzymes that, in general, catalyze oxygen atom transfer reactions. Enzymes of the xanthine oxidase family are the best-characterized mononuclear Mo-containing enzymes. Several 3D structures of
Vernon G Thomas et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 72(4), 1031-1037 (2009-02-24)
The toxicity of elemental tungsten released from discharged shot was assessed against previous studies that established a 1% toxic threshold for soil organisms. Extremely heavy theoretical shot loadings of 69,000shot/ha were used to generate estimated environmental concentrations (EEC) for two
Matthias Boll et al.
Biological chemistry, 386(10), 999-1006 (2005-10-13)
The molybdenum enzymes 4-hydroxybenzoyl-CoA reductase and pyrogallol-phloroglucinol transhydroxylase and the tungsten enzyme acetylene hydratase catalyze reductive dehydroxylation reactions, i.e., transhydroxylation between phenolic residues and the addition of water to a triple bond. Such activities are unusual for this class of
Dae Yup Han et al.
International journal of radiation oncology, biology, physics, 89(3), 666-673 (2014-04-23)
To demonstrate that utilization of the direction-modulated brachytherapy (DMBT) concept can significantly improve treatment plan quality in the setting of high-dose-rate (HDR) brachytherapy for cervical cancer. The new, MRI-compatible, tandem design has 6 peripheral holes of 1.3-mm diameter, grooved along