Key Documents
GF81009772
Nickel
powder, 45 max. part. size (micron), weight 1000 g, purity 99.5+%
Synonim(y):
NI006015
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.5%
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 810-097-72
rezystywność
6.97 μΩ-cm, 20°C
masa
1000 g
maks. wielk. cząst.
45 (micron)
tw
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
gęstość
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
Klucz InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Respiratory Tract,Skin
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2