GF80790240
Iron/nickel
rod, Fe54%/Ni46%, 8.2 mm diameter, length 1000 mm, temper as drawn
Synonim(y):
FK267920
About This Item
Kod UNSPSC:
11171604
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 807-902-40
Długość
1000 mm
średnica
8.2 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)