Kluczowe dokumenty
GF79974905
Stainless steel - AISI 316l
tube, outside diameter 1.65 mm, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, length 200 mm, wall thickness 0.13 mm
Synonim(y):
FF217199
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 799-749-05
Długość
200 mm
śr. zewn.
1.65 mm
grubość ścianki
0.13 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)