Merck
GF79893444
Lead
rod, 1000mm, diameter 19.0mm, 99.95%
Synonim(y):
PB007950
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Pb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141723
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.95%
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 798-934-44
rezystywność
20.65 μΩ-cm
dł. × śr.
1000 mm × 19 mm
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Pb]
InChI
1S/Pb
Klucz InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organy docelowe
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Paraskevi Malea et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 104, 175-181 (2014-04-01)
The effects of lead uptake on microtubule integrity and cell viability in intermediate-juvenile leaf blades of the seagrass Cymodocea nodosa were investigated under laboratory conditions in increasing exposure concentrations (0.1, 0.25, 0.5, 5, 10, 20 and 40mg/L). Uptake kinetics was
B Ali et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 102, 25-33 (2014-03-04)
The role of hydrogen sulfide (H2S) in alleviating lead (Pb) induced stress in oilseed rape (Brassica napus L.) was studied under laboratory conditions. Plants were grown hydroponically in greenhouse conditions under three levels (0, 100, and 400 µM) of Pb
Yunbiao Wang et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 104, 317-322 (2014-04-15)
In the nematode Caenorhabditis elegans, stress resistance can be regulated by dauer formation (daf) genes. In the present study, regulation of heavy metal lead (Pb) toxicity by the 90-kDa heat shock proteins (Hsp90; daf-21) was investigated in both wild-type C.
Guillermo Horta-Puga et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 92(5), 567-573 (2014-02-11)
Lead (Pb) pollution history (1855-2001 A.D.) of the southern Gulf of Mexico (SGM) was reconstructed from the geochemical record contained in the annual bands of the hermatypic coral Orbicella faveolata from the Veracruz Reef System, Mexico. Pb concentrations ranged from
Christine Neslund-Dudas et al.
The Prostate, 74(6), 637-646 (2014-02-07)
Black men have historically had higher blood lead levels than white men in the U.S. and have the highest incidence of prostate cancer in the world. Inorganic lead has been classified as a probable human carcinogen. Lead (Pb) inhibits delta-aminolevulinic