Kluczowe dokumenty
GF79633569
Brass
foil, Cu63%/Zn37%, thickness 0.5 mm, length 0.5 m, temper half hard
Synonim(y):
CU020400
About This Item
Kod UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
Produkt GF79633569 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 796-335-69
Długość
0.5 m
grubość
0.5 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)