GF77355715
Stainless steel - AISI 316l
foil, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, thickness 0.25 mm, length 0.5 m, coil width 12 mm
Synonim(y):
FF210331
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 773-557-15
Długość
0.5 m
szerokość zwoju
12 mm
grubość
0.25 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)