Merck
GF77282512
Lead
wire reel, 5m, diameter 3.0mm, as drawn, 99.99+%
Synonim(y):
PB005150
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Pb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141723
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.99%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 772-825-12
rezystywność
20.65 μΩ-cm
dł. × śr.
5 m × 3.0 mm
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Pb]
InChI
1S/Pb
Klucz InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organy docelowe
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Reply: Cognitive declines after deep brain stimulation are likely to be attributable to more than caudate penetration and lead location.
Karsten Witt et al.
Brain : a journal of neurology, 137(Pt 5), e275-e275 (2014-02-20)
Min-Yi Huang et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 104, 310-316 (2014-04-15)
Lead (Pb) is a common heavy metal in the natural environment, but its concentration has been increasing alongside widespread industrial and agricultural development in China. The dark-spotted frog Pelophylax (formerly Rana) nigromaculata (Anura: Ranidae) is distributed across East Asia and
Shaoxin Huang et al.
Toxicology letters, 226(3), 277-284 (2014-03-07)
Since lead accumulation is toxic to cells, its excretion is crucial for organisms to survive the toxicity. In this study, mouse testis sertoli (TM4) and Mrp1 lower-expression TM4-sh cells were used to explore the lead accumulation characteristics, and the role
Qinglin Chen et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 102, 93-99 (2014-03-04)
The experiment was conducted to investigate the effects of single and combined pollution from different concentrations of atrazine (field rate, FR, 2.0 mg kg(-1) and 5 times FR, 10 mg kg(-1)) and lead (Pb) (300 mg kg(-1) and 600 mg
Chamani P M Marasinghe Wadige et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 149, 83-93 (2014-03-01)
Lead entering aquatic ecosystems adsorbs to sediments and has the potential to cause adverse effects on the health of benthic organisms. To evaluate the freshwater bivalve Hyridella australis as a bioindicator for sediment toxicity, their exposure-dose and response to lead