Przejdź do
GF76537547
Tungsten
foil, 5m coil, thickness 0.02mm, coil width .5mm, as rolled, 99.95%
Synonim(y):
Tungsten, W 000220, W
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
W
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.84
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141747
MDL number:
Produkt GF76537547 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
99.95%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 765-375-47
resistivity
4.9 μΩ-cm, 20°C
L × width × thickness
5 m × 0.5 mm × 0.02 mm
bp
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
density
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[W]
InChI
1S/W
InChI key
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J R Marbach et al.
Physics in medicine and biology, 26(3), 435-443 (1981-05-01)
Curves relating beam energy, scattering foil thickness, central-axis depth-dose, and beam flatness have been generated using data taken on a Siemens 200A betatron. The curve set allows a single combination of tungsten foil thickness and electron beam energy to be
Congshang Wan et al.
Ultramicroscopy, 119, 106-110 (2011-11-15)
Thermionic electron emission from 200 to 500 nm thick coatings of scandium oxide on tungsten foil have been examined in thermionic emission microscopy, spectroscopic photoelectron microcopy, synchrotron radiation and ultraviolet photoelectron spectroscopy (UPS). A clear dependence of the scandium oxide-W
Mehran Ahmadlou et al.
Nature communications, 6, 6773-6773 (2015-04-04)
The superior colliculus is a layered structure important for body- and gaze-orienting responses. Its superficial layer is, next to the lateral geniculate nucleus, the second major target of retinal ganglion axons and is retinotopically organized. Here we show that in
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
GF76537547-1EA04061825373102