Kluczowe dokumenty
GF74934041
Aluminum/Magnesium/Silicon
rod, 3.18 mm diameter, Al98.8%/Mg 0.7%/Si 0.5%, length 200 mm, temper soft
Synonim(y):
AL077940
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 749-340-41
Długość
200 mm
średnica
3.18 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)