GF74401747
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 200 x 200mm, 0.50mm thickness, as rolled
Synonim(y):
NI050320
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
foil (temper - as rolled)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 744-017-47
rozmiar × grubość
200 mm × 200 mm × 0.50 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)