Merck
GF72700196
Platinum/Rhodium
wire, Pt94%/Rh 6%, 0.50 mm diameter, length 0.05 m, temper annealed
Synonim(y):
PT075130
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 727-001-96
Długość
0.05 m
średnica
0.50 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com