Kluczowe dokumenty
GF72229440
Titanium alloy beta 3, Ti77.5Mo12Zr6Sn4.5
foil, 0.2m coil, 0.42mm thickness, annealed, precipitation hardenable
Synonim(y):
TI050400
Wybierz wielkość
1 EA
5540,00 zł
5540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
5540,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
5540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
annealed (precipitation hardenable)
foil (coil)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 722-294-40
dł. × grubość
0.2 m × 0.42 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)