Merck
GF71906542
Zinc
wire reel, 20m, diameter 2.0mm, extruded, 99.9%
Synonim(y):
ZN005135
Wybierz wielkość
1 EA
1550,00 zł
1550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1550,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Zn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
65.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141750
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
1 mmHg ( 487 °C)
Próba
99.9%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 719-065-42
rezystywność
5.8 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
20 m × 2.0 mm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
gęstość
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
Klucz InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shinya Tashiro et al.
Biochemistry, 53(14), 2218-2220 (2014-04-05)
Mutations of DJ-1 cause familial Parkinson's disease (PD), although the role of DJ-1 in PD remains unresolved. Very recent reports have shown that DJ-1 interacts with copper ions. This evidence opens new avenues to understanding the function of DJ-1 and
Douglas J Lanska et al.
Neurology, 82(13), 1175-1179 (2014-04-02)
Zinc-induced myeloneuropathy was recently (re)discovered and its pathophysiology elaborated as resulting from secondary copper deficiency. However, myelopathy was a recognized problem among European zinc-smelter workers in the late 19th century, although these early reports have been overlooked in recent studies
J Granell
The Journal of sports medicine and physical fitness, 54(2), 232-237 (2014-02-11)
The role of zinc and copper has been shown essential in the scope of physical exercise. The outcomes of the studies about changes in the concentrations of these elements in blood, in physical effort situations, are sometimes discordant and seem
M Munirul Islam et al.
The Journal of nutrition, 144(5), 771-776 (2014-03-07)
Information is needed on breast milk zinc concentration and amount of zinc transferred to the infant in relation to the time since birth for both appropriate-for-gestational-age (AGA) and small-for-gestational-age (SGA) infants. Breast milk zinc concentration and total milk volume were
Venus Singh Mithu et al.
The Journal of biological chemistry, 289(16), 11122-11131 (2014-03-07)
Amyloid β (Aβ) fibrillar deposits in the brain are a hallmark of Alzheimer disease (AD). Curcumin, a common ingredient of Asian spices, is known to disrupt Aβ fibril formation and to reduce AD pathology in mouse models. Understanding the structural