Kluczowe dokumenty
GF71619677
Stainless Steel - AISI 410 alloy, FeCr12.5
foil, 200 x 200mm, 0.5mm thickness
Synonim(y):
FE260450
Wybierz wielkość
1 EA
5880,00 zł
5880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
5880,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
5880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 716-196-77
rozmiar × grubość
200 mm × 200 mm × 0.5 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)