Merck
GF70398502
Cobalt
wire reel, 0.2m, diameter 0.25mm, hard, 99.99+%
Synonim(y):
CO005100
Wybierz wielkość
1 EA
1710,00 zł
1710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1710,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Co
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.93
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141710
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.99%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 703-985-02
rezystywność
6.24 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
0.2 m × 0.25 mm
bp
2900 °C (lit.)
gęstość
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Co]
InChI
1S/Co
Klucz InChI
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kenneth M Unice et al.
Chemico-biological interactions, 216, 53-74 (2014-04-15)
An updated biokinetic model for human exposures to cobalt (Co) was developed based on a comprehensive set of human pharmacokinetics data collected from five male and five female volunteers who ingested ∼1 mg Co/day of a Co supplement for 3
Kazuhiro Yamada
Metal ions in life sciences, 13, 295-320 (2014-01-29)
The primarily function of cobalt in humans is based on its role in cobalamin (Cbl, vitamin B12). Therefore, this chapter will focus on the physiological roles of Cbl and the importance of cobalt in human health. Cbl acts as the
Hao-Di Wu et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 14(6), 4097-4100 (2014-04-18)
Cocrystal nanofibres of cobalt octaethylporphyrin and tetracyanoquinodimethane were prepared by a facile solution method and fully characterized by SEM, AFM, XRD, Raman, EDX, and UV-vis-NIR. The as-prepared cocrystal nanofibres had smooth surfaces and uniform dimension. When incorporated into prototype devices
Anthony F Pizon et al.
Journal of medical toxicology : official journal of the American College of Medical Toxicology, 9(4), 416-417 (2013-11-22)
Prosthetic hip-associated cobalt toxicity (PHACT) is gaining recognition due to the use of metal-on-metal total hip replacements. Identifying true toxicity from merely elevated cobalt levels can be extremely difficult due to the lack of available data. An extensive review of
Chelation in suspected prosthetic hip-associated cobalt toxicity.
Andrea Giampreti et al.
The Canadian journal of cardiology, 30(4), 465-465 (2014-02-13)